4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307966-1G OR307966-5G
APOSOR307966-1GEA 372 CHF
APOSOR307966-1G APOSOR307966-5G
4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₂H₁₂ClNO
MW: 221.683 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02929376
CAS-Nummer: 66735-22-6