4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307950-1G
OR307950-250MG
APOSOR307950-1GEA
418
CHF
APOSOR307950-1G
APOSOR307950-250MG
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₉ClN₂ MW: 192,645 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01870540 CAS-Nummer: 68017-47-0 |