2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR307922-1G
OR307922-5G
APOSOR307922-1GEA
351
CHF
APOSOR307922-1G
APOSOR307922-5G
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO MW: 219,667 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02227042 CAS-Nummer: 436088-07-2 |