2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307921-1G
APOSOR307921-1GEA
669
CHF
APOSOR307921-1G
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₉ClN₂ MW: 216,666 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03047545 CAS-Nummer: 498548-90-6 |