2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR307920-1G
OR307920-5G
APOSOR307920-1GEA
351
CHF
APOSOR307920-1G
APOSOR307920-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO₂ MW: 235,666 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01250040 CAS-Nummer: 281208-98-8 |