2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR307915-1G
APOSOR307915-1GEA 620 CHF
APOSOR307915-1G
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219.667 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02227046
CAS-Nummer: 94856-39-0