2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307888-1G
OR307888-5G
APOSOR307888-1GEA
361
CHF
APOSOR307888-1G
APOSOR307888-5G
2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₆Cl₂N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09787545 CAS-Nummer: 948291-65-4 |