2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR307886-1G
OR307886-5G
APOSOR307886-1GEA
361
CHF
APOSOR307886-1G
APOSOR307886-5G
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₇Cl₂NO MW: 240,085 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09702833 CAS-Nummer: 938138-94-4 |