6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307874-1G OR307874-5G
APOSOR307874-1GEA 142 CHF
APOSOR307874-1G APOSOR307874-5G
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₃BrClN·ClH
MW: 335,067 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10703348
CAS-Nummer: 1171071-46-7