4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307857-1G
OR307857-5G
APOSOR307857-1GEA
381
CHF
APOSOR307857-1G
APOSOR307857-5G
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₉BrN₂ MW: 237,096 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00814272 CAS-Nummer: 96938-26-0 |