2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307854-1G
OR307854-5G
APOSOR307854-1GEA
390
CHF
APOSOR307854-1G
APOSOR307854-5G
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₃NO₂ MW: 215,248 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08437591 CAS-Nummer: 92513-34-3 |