6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307845-250MG OR307845-100MG
APOSOR307845-250MGEA 161 CHF
APOSOR307845-250MG APOSOR307845-100MG
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,248 g/mol
Melting Pt: 181…182 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437576
CAS-Nummer: 92513-36-5