2-Chloro-3-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307834-1G
OR307834-5G
APOSOR307834-1GEA
351
CHF
APOSOR307834-1G
APOSOR307834-5G
2-Chloro-3-phenylquinoline
2-Chloro-3-phenylquinoline
Formel:
C₁₅H₁₀ClN MW: 239,7 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179790 CAS-Nummer: 2859-30-5 |