2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307832-1G
OR307832-5G
APOSOR307832-1GEA
351
CHF
APOSOR307832-1G
APOSOR307832-5G
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₇ClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08437564 CAS-Nummer: 79249-34-6 |