6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307829-1G OR307829-250MG
APOSOR307829-1GEA 314 CHF
APOSOR307829-1G APOSOR307829-250MG
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272439
CAS-Nummer: 203626-38-4