6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307824-1G
OR307824-5G
APOSOR307824-1GEA
361
CHF
APOSOR307824-1G
APOSOR307824-5G
6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formel:
C₉H₈BrN₃·ClH MW: 274,545 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08437007 CAS-Nummer: 1171943-39-7 |