7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR307818-1G
OR307818-5G
APOSOR307818-1GEA
361
CHF
APOSOR307818-1G
APOSOR307818-5G
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₅BrClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06239277 CAS-Nummer: 136812-31-2 |