4-Hydroxy-6-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307813-1G OR307813-5G
APOSOR307813-1GEA 41.2 CHF
APOSOR307813-1G APOSOR307813-5G
4-Hydroxy-6-methylquinoline
4-Hydroxy-6-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272343
CAS-Nummer: 23432-40-8