tert-Butyl 4-chloro-8,9-dihydro-5H-pyrimido[5,4-d]azepine-7(6H)-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307764-1G OR307764-250MG OR307764-100MG
APOSOR307764-1GEA 478 CHF
APOSOR307764-1G APOSOR307764-250MG APOSOR307764-100MG
tert-Butyl 4-chloro-8,9-dihydro-5H-pyrimido[5,4-d]azepine-7(6H)-carboxylate
tert-Butyl 4-chloro-8,9-dihydro-5H-pyrimido[5,4-d]azepine-7(6H)-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₈ClN₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11045433
CAS-Nummer: 1057338-27-8