Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR307758-1G
OR307758-5G
APOSOR307758-1GEA
85.4
CHF
APOSOR307758-1G
APOSOR307758-5G
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00466275 CAS-Nummer: 57805-85-3 |