(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307753-1G OR307753-250MG
APOSOR307753-1GEA 471 CHF
APOSOR307753-1G APOSOR307753-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂BrN·ClH
MW: 262.574 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13619674
CAS-Nummer: 1208915-57-4