cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307707-1G OR307707-250MG
APOSOR307707-1GEA 610 CHF
APOSOR307707-1G APOSOR307707-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₅
MW: 294,303 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26936318
CAS-Nummer: 1980007-31-5