trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307702-1G
OR307702-250MG
APOSOR307702-1GEA
610
CHF
APOSOR307702-1G
APOSOR307702-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₉NO₃ MW: 249,306 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24368286 CAS-Nummer: 1416307-72-6 |