cis-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307701-1G
OR307701-250MG
APOSOR307701-1GEA
610
CHF
APOSOR307701-1G
APOSOR307701-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₆ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24368285 CAS-Nummer: 1431364-55-4 |