cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307699-1G
OR307699-250MG
APOSOR307699-1GEA
610
CHF
APOSOR307699-1G
APOSOR307699-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₆BrNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24368283 CAS-Nummer: 1431365-58-0 |