trans-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307698-1G OR307698-250MG
APOSOR307698-1GEA 610 CHF
APOSOR307698-1G APOSOR307698-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆BrNO₂
MW: 298,176 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24368282
CAS-Nummer: 1431365-04-6