cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307697-1G
OR307697-250MG
APOSOR307697-1GEA
610
CHF
APOSOR307697-1G
APOSOR307697-250MG
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₇NO₂ MW: 219,28 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24368281 CAS-Nummer: 182628-12-2 |