trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307685-1G OR307685-250MG
APOSOR307685-1GEA 418 CHF
APOSOR307685-1G APOSOR307685-250MG
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Formel: C₄H₉NO₂·ClH
MW: 139,581 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520524
CAS-Nummer: 215940-96-8