cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307680-1G OR307680-250MG
APOSOR307680-1GEA 648 CHF
APOSOR307680-1G APOSOR307680-250MG
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₃NO₃
MW: 229,316 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04974362
CAS-Nummer: 179686-77-2