(1R,2S)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR307677-1G OR307677-250MG
APOSOR307677-1GEA 0 CHF
APOSOR307677-1G APOSOR307677-250MG
(1R,2S)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride 97%
(1R,2S)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07370091
CAS-Nummer: 137254-03-6