2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307665-1G
OR307665-250MG
APOSOR307665-1GEA
708
CHF
APOSOR307665-1G
APOSOR307665-250MG
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Formel:
C₁₉H₁₇NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09881436 CAS-Nummer: 897035-09-5 |