(1S,2R)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307646-1G OR307646-250MG
APOSOR307646-1GEA 1560 CHF
APOSOR307646-1G APOSOR307646-250MG
(1S,2R)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
(1S,2R)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₁NO₂·ClH
MW: 177,629 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112726
CAS-Nummer: 132487-40-2