cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307645-1G OR307645-250MG
APOSOR307645-1GEA 729 CHF
APOSOR307645-1G APOSOR307645-250MG
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₁NO₂·ClH
MW: 177,629 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669705
CAS-Nummer: 142035-00-5