[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307644-1G OR307644-250MG
APOSOR307644-1GEA 1720 CHF
APOSOR307644-1G APOSOR307644-250MG
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₃NO₃
MW: 229,316 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437531
CAS-Nummer: 892874-26-9