1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307643-1G
OR307643-250MG
APOSOR307643-1GEA
659
CHF
APOSOR307643-1G
APOSOR307643-250MG
1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₇NO·ClH MW: 251,752 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08437530 CAS-Nummer: 915781-03-2 |