1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307642-1G
OR307642-250MG
APOSOR307642-1GEA
659
CHF
APOSOR307642-1G
APOSOR307642-250MG
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₇NO·ClH MW: 251,752 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08437529 CAS-Nummer: 915781-02-1 |