1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307641-1G
OR307641-250MG
APOSOR307641-1GEA
659
CHF
APOSOR307641-1G
APOSOR307641-250MG
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₃NO·ClH MW: 223,699 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08437528 CAS-Nummer: 915781-01-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)