[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307640-1G OR307640-250MG
APOSOR307640-1GEA 798 CHF
APOSOR307640-1G APOSOR307640-250MG
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₅NO₃
MW: 231,332 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437526
CAS-Nummer: 892874-24-7