(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307633-1G
OR307633-250MG
APOSOR307633-1GEA
708
CHF
APOSOR307633-1G
APOSOR307633-250MG
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Formel:
C₁₄H₂₁NO₃ MW: 251,321 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10703290 CAS-Nummer: 142976-45-2 |