1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307614-1G
OR307614-250MG
APOSOR307614-1GEA
787
CHF
APOSOR307614-1G
APOSOR307614-250MG
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Formel:
C₁₈H₁₇NO MW: 263,334 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09260390 CAS-Nummer: 561052-59-3 |