cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307596-1G
OR307596-250MG
APOSOR307596-1GEA
887
CHF
APOSOR307596-1G
APOSOR307596-250MG
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₇NO·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07366579 CAS-Nummer: 1212253-95-6 |