3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307571-1G OR307571-250MG
APOSOR307571-1GEA 236 CHF
APOSOR307571-1G APOSOR307571-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Formel: C₁₄H₂₅NO₄
MW: 271,353 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03003684
CAS-Nummer: 458529-74-3