cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307565-1G OR307565-250MG
APOSOR307565-1GEA 937 CHF
APOSOR307565-1G APOSOR307565-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₈H₂₄ClNO₄
MW: 353.84 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863629
CAS-Nummer: 1176474-84-2
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable