(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307543-1G OR307543-250MG
APOSOR307543-1GEA 619 CHF
APOSOR307543-1G APOSOR307543-250MG
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂N₂·ClH
MW: 208,687 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01529685
CAS-Nummer: 627098-24-2