2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307520-1G OR307520-5G
APOSOR307520-1GEA 361 CHF
APOSOR307520-1G APOSOR307520-5G
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂N₂·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10703338
CAS-Nummer: 1170053-53-8