2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-3,6-dimethyl-1-azanaphthalene hydrochloride, 3,6-Dimethylquinolin-2-amine hydrochloride
OR307517-1G
OR307517-5G
APOSOR307517-1GEA
351
CHF
APOSOR307517-1G
APOSOR307517-5G
2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂N₂·ClH MW: 208,687 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10703335 CAS-Nummer: 1170838-15-9 |