3-Bromo-5-iodopyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307307-1G
OR307307-250MG
OR307307-5G
APOSOR307307-1GEA
289
CHF
APOSOR307307-1G
APOSOR307307-250MG
APOSOR307307-5G
3-Bromo-5-iodopyrazole 98%
3-Bromo-5-iodopyrazole
Formel:
C₃H₂BrIN₂ MW: 272,87 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32203992 CAS-Nummer: 1015779-70-0 |