1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307301-1G
OR307301-5G
APOSOR307301-1GEA
460
CHF
APOSOR307301-1G
APOSOR307301-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₁₁IN₂O MW: 266,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30721063 CAS-Nummer: 1639858-69-7 |