4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307300-1G
OR307300-250MG
APOSOR307300-1GEA
436
CHF
APOSOR307300-1G
APOSOR307300-250MG
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₁₀ClIN₂O MW: 300,525 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31537585 CAS-Nummer: 2197054-81-0 |