Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307299-1G
OR307299-250MG
OR307299-5G
APOSOR307299-1GEA
318
CHF
APOSOR307299-1G
APOSOR307299-250MG
APOSOR307299-5G
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₈BrN₃O₂ MW: 234,051 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28955031 CAS-Nummer: 1352903-61-7 |